Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 9 l
Código de producto. p-7224842
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17621675
Marca: Sharpsafe™ 51172410
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
  • Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 9 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Capacidad nominal de 9 l
    • Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
    • Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
    • Especialmente adecuado para zonas de gran volumen.
    • Diseñado para zonas de acceso abierto, como departamentos de urgencias.
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Zona de llenado horizontal
    • Función de cierre temporal y final
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291
Color del tapón Naranja
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 385 x 585 x 530 mm
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes