Learn More
9-Hidroxi-4-metoxiacridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15408799 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15408799
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01358.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxy-4-methoxyacridine
CAS 35308-00-0
Punto de fusión ∽286°C (decomposition)
Fórmula molecular C14H11NO2
Número MDL MFCD00005027
Cantidad 1 g
Beilstein 200297
Sinónimo 4-methoxyacridin-9-ol, 9-hydroxy-4-methoxyacridine, 4-methoxy-9-acridinol, 4-methoxyacridin-9 10h-one, 9-acridinol, 4-methoxy, 10h-acridin-9-one, 4-methoxy, 9 10h-acridinone, 4-methoxy, 4-methoxy-9-acridanone, 4-methoxyacridon, acmc-20ah2d
Clave InChI ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC2=C1NC3=CC=CC=C3C2=O
Nombre IUPAC 4-metoxi-10H-acridina-9-ona
Peso molecular (g/mol) 225.247
PubChem CID 51991
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.25
Porcentaje de pureza 97%