Learn More
9-Fluorenilmetilcarbamato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442770 5 g Frasco de vidrio 5 g
10658540 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10442770
Marca: Thermo Scientific Acros 434170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84418-43-9 | C15H13NO2 | 239.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84418-43-9
Fórmula molecular C15H13NO2
Peso molecular (g/mol) 239.28
Número MDL MFCD00237376
Clave InChI ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
PubChem CID 736301
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil carbamato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl carbamate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204°C to 207°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Fluorenylmethyl carbamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.