Learn More
9-Fluorenona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10754041 500 g Frasco de plástico 500 g
10589430 5 g Glass Bottle 5 g
10734041 100 g Frasco de plástico 100 g
11904851 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10754041
Marca: Thermo Scientific Acros 119205000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-25-9
Clave InChI YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
Nombre IUPAC fluoren-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone
Punto de fusión 81.0°C to 85.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 342.0°C
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C13H8O
Cantidad 500 g
Beilstein 07,465
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Peso molecular (g/mol) 180.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o copos