Learn More
9-Fluorenometanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757932 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285840 1 g Frasco de vidrio 1 g
10539073 5 g Frasco de vidrio 5 g
10439460 10 g Frasco de vidrio 10 g
10731935 50 g Frasco de vidrio 50 g
4 options
Código de producto. 10285840
Marca: Thermo Scientific Acros 170930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24324-17-2
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00001139
Clave InChI XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenemethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104°C to 107°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
Nombre IUPAC (9H-fluoren-9-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino