Learn More
9-Dodecin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11485147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11485147 5 g 5 g
11495147 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11485147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22577.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71084-08-7
Fórmula molecular C12H22O
Peso molecular (g/mol) 182.307
Número MDL MFCD00082940
Clave InChI MIDXCKJJIFQOLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-dodecyn-1-ol
PubChem CID 117011
Nombre IUPAC dodec-9-in-1-ol
SMILES CCC#CCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Dodecyn-1-ol
Fórmula lineal CH3CH2C≡C(CH2)8OH
Índice de refracción 1.4625
Cantidad 5 g
Beilstein 6642771
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.31
Porcentaje de pureza 97%