Learn More
STEMCELL Technologies 9-cis Retinoic Acid
Código de producto. 17140062
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
17140062 25 mg 25 miligramos
17130062 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 17140062
Marca: STEMCELL Technologies 72384
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Retinoid pathway activator; Activates retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR)
  • 9-cis-Retinoic acid activates all isoforms of the retinoic acid receptor (RAR) (Ki = 0.5-27 nM) as well as retinoid X receptor (RXR) isoforms (Ki = 3.8-12 nM) (Umemiya et al.; Wong et al.) The ability of RAR to heterodimerize with RXR, and the latter to heterodimerize with other partners allows 9-cis-retinoic acid to evoke a wide range of effects (Dawson et al.; Kane)
Especificaciones
CAS 5300-03-8
Sinónimo 9-​cis-​retinoic acid; Aliretinoin; NSC 659772; Panretin
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C20H28O2
Pureza ≥95%