Learn More
9-Benzhidriliden-10-antrona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-63792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10650155 1 g 1 g
10220403 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10650155
Marca: Thermo Scientific Acros 388260010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 667-91-4
Fórmula molecular C27H18O
Peso molecular (g/mol) 358.44
Número MDL MFCD00019172
Clave InChI SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69586
Nombre IUPAC 10-benzhidrilidenantracen-9-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Benzhydrylidene-10-anthrone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203.0°C to 207.0°C
Color Beige-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 07, 551
Sinónimo 9-benzhydrylidene-10-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9 10h-one, 10-diphenylmethylidene anthracen-9-one, anthrafuchson, 10-benzhydrylidene-9-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9-one, 9-diphenylmethylene-10 9h-anthracenone, 9 10h-anthracenone,10-diphenylmethylene, 10-diphenylmethylene-9 10h-anthracenone #, 9 10h-anthracenone, 10-diphenylmethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino