Learn More
9,10-Fenantrenoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11439323 25 g 25 g
11344629 5 g 5 g
11449323 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11439323
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11762.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
9,10-Phenanthrenequinon may be used for high quality passivation on silicon (100) surfaces. Quinones may serve as substrates for a variety of flavoenzymes, useful fluorescent compound and quinone. Also used in dyes, as a hardener for dental restoration, for the determination of copper by spectrophotometric method, and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 9,10-fenantrenoquinona puede utilizarse para la pasivación de alta calidad en superficies de silicio (100). Las quinonas pueden servir como sustratos para una serie de flavoenzimas, como compuesto fluorescente útil y como quinona. También se utiliza en colorantes, como endurecedor para la restauración dental, para la determinación de cobre por método espectrofotométrico y para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-11-7
Fórmula molecular C14H8O2
Peso molecular (g/mol) 208.216
Número MDL MFCD00001163
Clave InChI YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
Nombre IUPAC fenantreno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Phenanthrenequinone
Punto de fusión 207°C to 212°C
Densidad 1.405
Punto de ebullición >360°C
Temperatura de inflamación 245°C (473°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 608838
Índice Merck 14,7213
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 95%