Learn More
9,10-Dimetilantraceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487680 1 g Frasco de vidrio 1 g
10657763 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10487680
Marca: Thermo Scientific Acros 115970010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 781-43-1
Fórmula molecular C16H14
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00001262
Clave InChI JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
Nombre IUPAC 9,10-dimetilantraceno
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9, 10-Dimethylanthracene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180°C to 185°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 05,II,593
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina