Learn More
9,10-Bis(4-etoxifenil)-2-cloroantraceno, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene |
| Punto de fusión | 264°C to 265°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.98 |
| Porcentaje de pureza | 98% |