Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 8 mm, rosa, orificio central, rosca 8-425, septo montado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Beige, Rojo-naranja, Rosa
Rojo, Blanca, Rosa
Rojo, Blanco, Rosa
Rojo-naranja, Transparente, Rosa
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho natural/TEF |
| Color | Rojo-naranja, Transparente, Rosa |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |