Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 8 mm, rosa, orificio central, rosca 8-425, septo montado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Rojo, Blanca, Rosa |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |