Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 8 mm, negro, orificio central, rosca 8-425, septo montado
Código de producto. 11844800 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco, Negro
Beige, Rojo-naranja, Negro
Crema, Rojo, Negro
Gris, Rojo, Negro
Negra, Rojo, Blanca
Rojo, Blanca, Negro
Rojo, Blanco, Negro
Rojo-naranja, Transparente, Negro
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,3mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11844800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • 8mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Orificio central
  • Rosca 8-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Diámetro de la abertura (métrico) 5,3 mm
Color Azul oscuro, Blanco, Negro
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm