Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 8 mm, negro, orificio central, rosca 8-425, septo montado
Código de producto. 11702438 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco, Negro
Beige, Rojo-naranja, Negro
Crema, Rojo, Negro
Gris, Rojo, Negro
Negra, Rojo, Blanca
Rojo, Blanca, Negro
Rojo, Blanco, Negro
Rojo-naranja, Transparente, Negro
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,3mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11702438 Rojo, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11782428 Rojo-naranja, Transparente, Negro Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11757567 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
11844800 Azul oscuro, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11823560 Rojo, Blanca, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11792428 Negra, Rojo, Blanca Silicona/PTFE 1,3mm paquete de 1000
11814800 Crema, Rojo, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11894800 Beige, Rojo-naranja, Negro Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11702438
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • 8mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Orificio central
  • Rosca 8-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanco, Negro
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm