Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 8 mm, 8-425
Código de producto. 11888981 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tipo de producto:
Cubierta cerrada
Orificio central
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
11888981 Blanco Cubierta cerrada paquete de 1000
11831653 Negro Orificio central paquete de 1000
11861683 Negro Cubierta cerrada paquete de 1000
11898981 Blanco Orificio central paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11888981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • 8 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Rosca 8-425
100 unidades por paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND8
Tipo de producto Cubierta cerrada