Learn More
Biochrom Pieza de repuesto de tornillo de cabeza Pozi de 8 mm (K22), paquete de 20, para espectrofotómetros UV-Vis
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrómetros UV-visible
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Listo para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pieza de repuesto de tornillo de cabeza Pozi de 8 mm (K22), paquete de 20, para espectrofotómetros UV-Vis |
| Diámetro (imperial) | 0.3 in. |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetros UV-visible |
| Forma | Cilíndrico |
Para uso exclusivo en investigación.