Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 8 mm
Código de producto. 10125862
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
300 μl
475 μL
850 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10125862 300 μl paquete de 500
12490098 475 μL paquete de 100
12410108 850 μL paquete de 1000
3 options
Código de producto. 10125862
Marca: Thermo Scientific™ 03PPSV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte adecuados para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía.
Haga su selección entre estas alternativas económicas a los viales de vidrio. Estos viales con cierre de rosca estándar de plástico de 8 mm se fabrican con polipropileno de alta calidad probado para GC y tienen un acabado 8-425. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de 250 µL, polipropileno
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 300 μl
Volumen residual (métrico) < 3 μL
Volumen de trabajo (métrico) 250 μL
Estilo de la base Inserción del vial
Volumen total (métrico) 300 μL
Tipo de tapón Con rosca
Cantidad 500
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 250 μL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con cierre de rosca 8-425
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.