Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales ámbar para muestreador automático con rosca sin montar de 8 mm
Código de producto. 12470108
Change view
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12470108 Ámbar paquete de 100
1 options
Código de producto. 12470108
Marca: Thermo Scientific™ C401317
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos prácticos kits de viales ámbar de 8 mm permiten ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales ámbar de 8 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos transparente.
  • Los tapones con septo no están acoplados a los viales (envasados en bolsas de plástico).
Incluye: 
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Descripción Viales: Vidrio ámbar; tapón: Negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE rojo/silicona blanca
Incluye Vial: C4013-2, Tapón: C4013-60A
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tamaño del tapón 8-425 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 8-425 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Cómodo kit de viales de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.