Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de cristal de 8 mm
Código de producto. 11732408 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,26/ml
< 0,35/ml
< 0,6/ml
< 0,64/ml
< 0,9/ml
1,2 ml
< 1,3/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Cónicos
Fondo cónico
Fondo plano
Fondo redondo
Altura (métrico):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Color Estilo de la base Altura (métrico) unitSize
11732408 < 0,9/ml Transparente Fondo plano 40 mm paquete de 1000
11561364 < 0,9/ml Transparente Fondo plano 30 mm paquete de 100
11782408 < 0,64/ml Transparente Fondo cónico 40 mm paquete de 1000
11742408 < 0,9/ml Ámbar Fondo plano 40 mm paquete de 1000
11712408 < 1,3/ml Ámbar Fondo cónico 30 mm paquete de 1000
11792408 < 0,6/ml Ámbar Cónicos 40 mm paquete de 1000
11717567 < 0,35/ml Transparente Fondo redondo 31,5 mm paquete de 1000
11722408 < 0,26/ml Transparente Fondo cónico 31,5 mm paquete de 1000
11531374 1,2 ml Transparente Fondo plano 40 mm paquete de 100
11541374 1,2 ml Ámbar Fondo plano 40 mm paquete de 100
10 options
Código de producto. 11732408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede cerrar con tapones de aluminio de 8 mm, tapones de PE de 9 mm o tapones a presión de 8 mm.
  • Disponibles en diferentes volúmenes
  • Fondo plano, redondo o cónico
  • Vidrio transparente o ámbar
  • Para casi todos los muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 0,9/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack
Volumen residual (métrico) <11 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND8
Marking Spot No
Altura (métrico) 40 mm