Learn More
Thermo Scientific™ Vial para encapsular de vidrio transparente de 8 mm
Código de producto. 12423588
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
325 μL
575 μL
775 μL
800 μL
1000 μL
1180 μL
1300 μL
Estilo de la base:
Base cónica
Base plana
Base redonda
Cónicos
Fondo plano
Material:
PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tipo:
Manguito de soporte del vial
Vial con tapón para encapsular
Vial para encapsular de 8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 12423588
Marca: Thermo Scientific™ C40081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio transparente de borosilicato de calidad superior (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades. 
  • El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo
  • El vidrio neutro de borosilicato de grado GOLD es un vidrio de baja expansión y alta pureza con una concentración extremadamente baja de sitios activos para proteger sus analitos de interacciones indeseadas.
  • Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad del muestreador automático con GC y HPLC*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de columnas y consumibles Thermo Scientific para obtener información sobre la compatibilidad con muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de vidrio transparente, 8 x 30 mm, fondo plano
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 800 μL
Volumen residual (métrico) <80 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1 ml
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 1 ml
Tipo de tapón Para capsular
Altura (métrico) 30 mm
Cantidad 200/Pk.
Tipo Vial para encapsular de 8 mm
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 0,8 ml
Para utilizar con (equipo) Bandejas de viales de 60 y 100 posiciones para muestreadores automáticos PerkinElmer
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.