Learn More
Thermo Scientific™ Vial para encapsular de vidrio transparente de 8 mm
Código de producto. 11563750
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
325 μL
575 μL
775 μL
800 μL
1000 μL
1180 μL
1300 μL
Estilo de la base:
Base cónica
Base plana
Base redonda
Cónicos
Fondo plano
Material:
PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tipo de producto:
Manguito de soporte del vial
Vial con tapón para encapsular
Vial para encapsular de 8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de la base Material Tipo de producto unitSize
11563750 575 μL Cónicos Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 500
10712846 250 μl Base cónica Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 100
11921533 325 μL Base redonda Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 100
10169154 575 μL Base cónica Vidrio Vial con tapón para encapsular paquete de 100
10097124 775 μL Base plana Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 100
12423588 800 μL Fondo plano Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 200
11573750 775 μL Fondo plano Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 500
11583750 1000 μL Fondo plano Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 500
11513760 1300 μL Fondo plano Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 500
10268960 1180 μL Base cónica Vidrio Vial para encapsular de 8 mm paquete de 500
11568200 - Fondo plano Politetrafluoroetileno (PTFE) Manguito de soporte del vial paquete de 50
11508210 - Fondo plano Politetrafluoroetileno (PTFE) Manguito de soporte del vial paquete de 25
11538210 - Fondo plano Vidrio Manguito de soporte del vial paquete de 25
10438574 - Fondo plano PTFE Manguito de soporte del vial paquete de 40
10092963 1180 μL Base cónica Vidrio Vial con tapón para encapsular paquete de 125
15 options
Código de producto. 11563750
Marca: Thermo Scientific™ 07CPV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio transparente de borosilicato de calidad superior (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades. 
  • El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.
  • El vidrio neutro de borosilicato de grado GOLD es un vidrio de baja expansión y alta pureza con una concentración extremadamente baja de sitios activos para proteger sus analitos de interacciones indeseadas.
  • Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad del muestreador automático con GC y HPLC*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial cónico para encapsular de 0,7 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 575 μL
Volumen residual (métrico) < 5 μL
Estilo de la base Cónicos
Volumen total (métrico) 575 μl
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 500/Pk.
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 450 μL
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial para encapsular de 8 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.