Learn More
Thermo Scientific™ Vial para encapsular de vidrio transparente de 8 mm
Código de producto. 10438574
Click to view available options
Estilo de la base:
Base cónica
Base plana
Base redonda
Cónicos
Fondo plano
Material:
PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tipo de producto:
Manguito de soporte del vial
Vial con tapón para encapsular
Vial para encapsular de 8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 50
paquete de 500
Volumen (métrico):
250 μl
325 μL
575 μL
775 μL
800 μL
1000 μL
1180 μL
1300 μL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10438574
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ WS5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio transparente de borosilicato de calidad superior (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
6mm Diameter Vials
  • Diseñados para utilizarse con los muestreadores automáticos PerkinElmer™ ISS-100 o ISS-200.
  • Para utilizarlo con el muestreador automático ISS-200, se requiere un manguito auxiliar.
7mm Diameter Vials
  • Compatible con Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
8mm Diameter Vials
  • Diseñado para utilizarse con la bandejas de viales de 60 y 100 posiciones de los muestreadores automáticos PerkinElmer.
  • La capacidad interna total de estos viales es de 1 ml y el volumen de llenado recomendado de 800 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción PTFE Vial Support Sleeve for 7x32mm vials, fits most autosamplers
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Diámetro exterior (imperial) 12mm
Material PTFE
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 40/Pk.
Marking Spot No
Altura (métrico) 32mm
Tipo de producto Manguito de soporte del vial
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.