Learn More
Thermo Scientific™ Vial para encapsular de vidrio transparente de 8 mm
Descripción
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio transparente de borosilicato de calidad superior (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Diseñados para utilizarse con los muestreadores automáticos PerkinElmer™ ISS-100 o ISS-200.
- Para utilizarlo con el muestreador automático ISS-200, se requiere un manguito auxiliar.
- Compatible con Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
- Diseñado para utilizarse con la bandejas de viales de 60 y 100 posiciones de los muestreadores automáticos PerkinElmer.
- La capacidad interna total de estos viales es de 1 ml y el volumen de llenado recomendado de 800 μl.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Clear Glass Vial, 7 x 40mm , fondo cónico |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Color | claro |
| Diámetro exterior (imperial) | 7mm |
| Material | vidrio |
| Volumen (métrico) | 575 μL |
| Volumen residual (métrico) | < 2μL |
| Estilo de la base | Base cónica |
| Volumen total (métrico) | 575 μL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.