Learn More
Thermo Scientific™ Vial para encapsular de vidrio transparente de 8 mm
Descripción
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio transparente de borosilicato de calidad superior (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.
- El vidrio neutro de borosilicato de grado GOLD es un vidrio de baja expansión y alta pureza con una concentración extremadamente baja de sitios activos para proteger sus analitos de interacciones indeseadas.
- Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad del muestreador automático con GC y HPLC*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de vidrio transparente, 7 x 40 mm, fondo plano |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 7 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 775 μL |
| Volumen residual (métrico) | <70 μL |
| Estilo de la base | Base plana |
| Volumen total (métrico) | 775 μl |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.