Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 8 mm
Descripción
Los septos Thermo Scientific™ para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de HPLC, GC e IC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
- Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
- Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
- Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos para tapones de rosca 8-425 |
| Color | Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Precortados | Sí |
| Septo | PTFE virgen blanco, septo de 0,25 mm (0,01 pulg) |
| Dureza | 53 °shore |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de rosca de 8 a 425 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.