Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 8 mm
Código de producto. 12450118
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Blanco
Azul, Rojo
Blanco
Marfil, Rojo
Rojo, Blanco
Rojo, blanco, White
Transparente, Rojo
Material:
PTFE, silicona, Silicone
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Septos de silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
1.5 mm
Dureza:
20 °shore
30 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) Dureza unitSize
12450118 Marfil, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 1,0 mm 45 °shore paquete de 100
12480098 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,25 mm 53 °shore paquete de 1000
12470118 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 0,9 mm 55 °shore paquete de 100
12490118 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,0 mm 45 °shore paquete de 100
13180983 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm 45 °shore paquete de 100
12420138 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Septos de silicona 1,5 mm 45 °shore paquete de 1000
10701004 Azul, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,4 mm 20 °shore paquete de 500
10387713 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,1 mm 30 °shore paquete de 500
11503830 Rojo, blanco, White PTFE, silicona, Silicone 1.5 mm 50 °shore paquete de 100
10593703 Transparente, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 1,0 mm 38 °shore paquete de 1000
11513700 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm 45 °shore paquete de 500
10554283 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,2 mm 50 °shore paquete de 500
11543700 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,4 mm 20 °shore paquete de 500
10195762 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,2 mm 50 °shore paquete de 500
11533700 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,0 mm 57 °shore paquete de 500
10165192 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,3 mm 53 °shore paquete de 1000
11981563 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,0 mm 30 °shore paquete de 500
17 options
Código de producto. 12450118
Marca: Thermo Scientific™ C401330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los septos para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
Los septos Thermo Scientific™ para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de HPLC, GC e IC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
  • Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos para tapones de rosca 8-425
Color Marfil, Rojo
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Precortados Sí
Dureza 45 °shore
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tamaño del tapón 8-425 mm
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca de 8 a 425
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Septos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.