Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 8 mm
Description
Los septos Thermo Scientific™ para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de HPLC, GC e IC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
- Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
- Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
- Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
Specifications
Specifications
| Descripción | Septos para tapones de rosca 8-425 |
| Color | Azul, Rojo |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Sí |
| Dureza | 20 °shore |
| Cantidad | 500 |
| Grosor (métrico) | 1,4 mm |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de rosca de 8 a 425 |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.