Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 8 mm
Código de producto. 10165192
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Blanco
Azul, Rojo
Blanco
Marfil, Rojo
Rojo, Blanco
Rojo, blanco, White
Transparente, Rojo
Material:
PTFE, silicona, Silicone
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Septos de silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
1.5 mm
Dureza:
20 °shore
30 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Artikelnummer. Color Material Grosor (métrico) Dureza unitSize
10165192 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,3 mm 53 °shore paquete de 1000
12480098 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,25 mm 53 °shore paquete de 1000
12450118 Marfil, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 1,0 mm 45 °shore paquete de 100
12470118 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 0,9 mm 55 °shore paquete de 100
12490118 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,0 mm 45 °shore paquete de 100
13180983 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm 45 °shore paquete de 100
12420138 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Septos de silicona 1,5 mm 45 °shore paquete de 1000
10701004 Azul, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,4 mm 20 °shore paquete de 500
10387713 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,1 mm 30 °shore paquete de 500
11503830 Rojo, blanco, White PTFE, silicona, Silicone 1.5 mm 50 °shore paquete de 100
10593703 Transparente, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 1,0 mm 38 °shore paquete de 1000
11513700 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm 45 °shore paquete de 500
10554283 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,2 mm 50 °shore paquete de 500
11543700 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,4 mm 20 °shore paquete de 500
10195762 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,2 mm 50 °shore paquete de 500
11533700 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,0 mm 57 °shore paquete de 500
11981563 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,0 mm 30 °shore paquete de 500
17 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10165192
Marke: Thermo Scientific™ 8T02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los septos para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
Los septos Thermo Scientific™ para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de HPLC, GC e IC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
  • Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Septos para tapones de rosca 8-425
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Precortados Sí
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo PTFE
Tipo de empaquetado 1 pack of 1000
Dureza 53 °shore
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 0,3 mm
Tamaño del tapón 8-425 Screw Thread Cap
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca de 8 a 425
Septa Size (Metric) 8 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Septos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.