Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 16595114
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Rosa
Rosa, Blanco
Material:
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
de baja densidad
uretano
Descripción:
8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm
8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm
Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425
PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca
PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro
PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo
PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PP; blanco; con reborde para Shimadzu
PP; negro; con reborde para Shimadzu
Rosca GPI 8-425
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm
Tapón de rosca de 8 mm; blanco
Tapón de rosca de 8 mm; negro
Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado
Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses
Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8
Tornillo superior cerrado. No magnético
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Grosor (métrico):
0,9 mm
0,90 mm
1,0 mm
1,00 mm
1.0mm
1,3 mm
1,30 mm
1,30 mm
1.30mm
1.3mm
Código de producto. Color Material Descripción unitSize Grosor (métrico)
16595114 Negro de baja densidad Tornillo superior cerrado. No magnético paquete de 100 -
10732114 Negro Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 -
13111753 Rosa Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm paquete de 100 -
13121753 Rosa Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 1,3 mm
13131753 Rosa, Blanco Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 0,9 mm
12676395 Rosa Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 1.0mm
13151753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.0mm
13161753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.0mm
13171753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.3mm
12400118 Negro Polipropileno PP, negro paquete de 100 -
13170983 Negro Polipropileno PP; negro; con reborde para Shimadzu paquete de 100 -
12460118 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100 1,0 mm
12430158 Blanco Polipropileno PP; blanco; con reborde para Shimadzu paquete de 100 -
12410128 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100 1,0 mm
11935713 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,3 mm
12490138 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,30 mm
11909207 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,30 mm
11945713 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado paquete de 100 0,90 mm
10459434 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado paquete de 100 0,90 mm
12460148 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,30 mm
10584855 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,00 mm
12458636 Blanco uretano Rosca GPI 8-425 paquete de 100 -
12440148 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425 paquete de 100 1,30 mm
11583690 Negro Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; negro paquete de 500 -
11503720 Negro Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses paquete de 500 -
11971503 Blanco Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; blanco paquete de 500 -
11583710 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado paquete de 500 1,3 mm
15297298 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.30mm
11573700 Rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm paquete de 500 -
11513710 Blanco Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm paquete de 500 -
11533720 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8 500 PCS 1,3 mm
31 options
Código de producto. 16595114
Marca: Thermo Scientific™ B78159
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en una amplia variedad de estilos para que coincidan con el de su aplicación. Los tapones y septos ya montados minimizan el riesgo de contaminación.
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
  • El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
  • No esterilizables en autoclave
Pedido como viales para almacenamiento de muestras individuales y cierres o como kits prácticos sin montar.
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
  • Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
  • Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) No seal
Descripción Tornillo superior cerrado. No magnético
Color Negro
Material de baja densidad
Septo No Septum
Cantidad Pack of 100
Tamaño del tapón 8-425
Para utilizar con (equipo) Viales para muestreadores automáticos con tapón de rosca de 8 mm y 2 mL
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Tornillo superior cerrado. No magnético.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.