Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 13171753| Código de producto. | Color | Material | Descripción | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13171753 | rosa | polipropileno | 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm | 1.3mm | paquete de 100 |
| 10732114 | Negro | polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | - | paquete de 100 |
| 13111753 | rosa | polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm | - | paquete de 100 |
| 13121753 | rosa | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | 1,3 mm | paquete de 100 |
| 13131753 | Rosa, Blanco | polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | 0,9 mm | paquete de 100 |
| 12676395 | rosa | polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | 1.0mm | paquete de 100 |
| 13151753 | rosa | polipropileno | 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm | 1.0mm | paquete de 100 |
| 13161753 | rosa | polipropileno | 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm | 1.0mm | paquete de 100 |
| 12400118 | Negro | polipropileno | PP, negro | - | paquete de 100 |
| 13170983 | Negro | polipropileno | PP; negro; con reborde para Shimadzu | - | paquete de 100 |
| 12460118 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo | 1,0 mm | paquete de 100 |
| 12430158 | Blanco | polipropileno | PP; blanco; con reborde para Shimadzu | - | paquete de 100 |
| 12410128 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 1,0 mm | paquete de 100 |
| 11935713 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | 1,3 mm | paquete de 100 |
| 12490138 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | 1,30 mm | paquete de 100 |
| 11909207 | Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca | 1,30 mm | paquete de 100 |
| 11945713 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado | 0,90 mm | paquete de 100 |
| 10459434 | Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado | 0,90 mm | paquete de 100 |
| 12460148 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | 1,30 mm | paquete de 100 |
| 10584855 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | 1,00 mm | paquete de 100 |
| 12458636 | Blanco | uretano | Rosca GPI 8-425 | - | paquete de 100 |
| 12440148 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425 | 1,30 mm | paquete de 100 |
| 11583690 | Negro | polipropileno | Tapón de rosca de 8 mm; negro | - | paquete de 500 |
| 11503720 | Negro | polipropileno | Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses | - | paquete de 500 |
| 11971503 | Blanco | polipropileno | Tapón de rosca de 8 mm; blanco | - | paquete de 500 |
| 11583710 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado | 1,3 mm | paquete de 500 |
| 15297298 | rosa | polipropileno | 8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm | 1.30mm | paquete de 100 |
| 11573700 | Rojo | polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm | - | paquete de 500 |
| 11513710 | Blanco | polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm | - | paquete de 500 |
| 11533720 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8 | 1,3 mm | 500 PCS |
| 16595114 | Negro | de baja densidad | Tornillo superior cerrado. No magnético | - | paquete de 100 |
Código de producto. 13171753
Marca: Thermo Scientific™ 60180667
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los tapones y septos preensamblados ayudan a minimizar la contaminación durante la manipulación
- Totalmente compatibles con todos los viales Target DP
- Se abren y cierran fácilmente con solo media vuelta
- Los tapones unidos incluyen un septo de PTFE/silicona electrónicamente unido al tapón, lo que reduce el paso de los septos al utilizarlos con agujas de punta roma en muestreadores automáticos
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Red/White |
| Descripción | 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm |
| Material (revestimiento) | PTFE/Silicone |
| Color | rosa |
| Material | polipropileno |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1.3mm |
| Tamaño del tapón | 8mm |
| Para utilizar con (equipo) | 8-425 Standard Opening Screw Vials |
| Tipo de producto | Open Top Screw Cap |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.