Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Descripción
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Tapones con parte superior abierta para su uso con cualquier septo de 8 mm
- Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los tapones con brida son especialmente adecuados para muchos muestreadores automáticos japoneses
- El kit combo contiene 200 unidades de tapones con brida negros, azules, verdes y amarillos
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | No seal |
| Descripción | PP; negro; con reborde para Shimadzu |
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | No Septum |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con rosca 8-425 de abertura estándar |
| Tipo de producto | Tapón con parte superior abierta, con reborde |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.