Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 13131753
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Rosa
Rosa, Blanco
Material:
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
de baja densidad
uretano
Descripción:
8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm
8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm
Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425
PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca
PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro
PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo
PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PP; blanco; con reborde para Shimadzu
PP; negro; con reborde para Shimadzu
Rosca GPI 8-425
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm
Tapón de rosca de 8 mm; blanco
Tapón de rosca de 8 mm; negro
Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado
Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses
Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8
Tornillo superior cerrado. No magnético
Grosor (métrico):
0,9 mm
0,90 mm
1,0 mm
1,00 mm
1.0mm
1,3 mm
1,30 mm
1,30 mm
1.30mm
1.3mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Color Material Descripción Grosor (métrico) unitSize
13131753 Rosa, Blanco Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm 0,9 mm paquete de 100
10732114 Negro Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm - paquete de 100
13111753 Rosa Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm - paquete de 100
13121753 Rosa Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm 1,3 mm paquete de 100
12676395 Rosa Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm 1.0mm paquete de 100
13151753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm 1.0mm paquete de 100
13161753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm 1.0mm paquete de 100
13171753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm 1.3mm paquete de 100
12400118 Negro Polipropileno PP, negro - paquete de 100
13170983 Negro Polipropileno PP; negro; con reborde para Shimadzu - paquete de 100
12460118 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo 1,0 mm paquete de 100
12430158 Blanco Polipropileno PP; blanco; con reborde para Shimadzu - paquete de 100
12410128 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 1,0 mm paquete de 100
11935713 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca 1,3 mm paquete de 100
12490138 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca 1,30 mm paquete de 100
11909207 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca 1,30 mm paquete de 100
11945713 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado 0,90 mm paquete de 100
10459434 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado 0,90 mm paquete de 100
12460148 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca 1,30 mm paquete de 100
10584855 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca 1,00 mm paquete de 100
12458636 Blanco uretano Rosca GPI 8-425 - paquete de 100
12440148 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425 1,30 mm paquete de 100
11583690 Negro Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; negro - paquete de 500
11503720 Negro Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses - paquete de 500
11971503 Blanco Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; blanco - paquete de 500
11583710 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado 1,3 mm paquete de 500
15297298 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm 1.30mm paquete de 100
11573700 Rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm - paquete de 500
11513710 Blanco Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm - paquete de 500
11533720 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8 1,3 mm 500 PCS
16595114 Negro de baja densidad Tornillo superior cerrado. No magnético - paquete de 100
31 options
Código de producto. 13131753
Marca: Thermo Scientific™ 60180662
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponible en una amplia variedad de estilos para que coincidan con el de su aplicación. Los tapones y septos ya montados minimizan el riesgo de contaminación.
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones y septos preensamblados ayudan a minimizar la contaminación durante la manipulación
  • Totalmente compatibles con todos los viales Target DP
  • Se abren y cierran fácilmente con solo media vuelta
  • Los tapones unidos incluyen un septo de PTFE/silicona electrónicamente unido al tapón, lo que reduce el paso de los septos al utilizarlos con agujas de punta roma en muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Blue/White
Descripción Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Material (revestimiento) PTFE/Silicone
Color Rosa, Blanco
Material Polipropileno
Precortados Sí
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE azul/silicona blanca, precortado
Cantidad 100
Grosor (métrico) 0,9 mm
Tamaño del tapón 8 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca 8-425 de abertura estándar
Diámetro del orificio (métrico) 5.5 mm
Tipo de producto Parte superior abierta, tornillo de brida
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.