Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 12430158
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Rosa
Rosa, Blanco
Material:
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
de baja densidad
uretano
Descripción:
8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm
8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm
Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425
PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca
PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro
PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo
PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PP; blanco; con reborde para Shimadzu
PP; negro; con reborde para Shimadzu
Rosca GPI 8-425
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm
Tapón de rosca de 8 mm; blanco
Tapón de rosca de 8 mm; negro
Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado
Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses
Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8
Tornillo superior cerrado. No magnético
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Grosor (métrico):
0,9 mm
0,90 mm
1,0 mm
1,00 mm
1.0mm
1,3 mm
1,30 mm
1,30 mm
1.30mm
1.3mm
Código de producto. Color Material Descripción unitSize Grosor (métrico)
12430158 Blanco Polipropileno PP; blanco; con reborde para Shimadzu paquete de 100 -
10732114 Negro Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 -
13111753 Rosa Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm paquete de 100 -
13121753 Rosa Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 1,3 mm
13131753 Rosa, Blanco Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 0,9 mm
12676395 Rosa Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm paquete de 100 1.0mm
13151753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.0mm
13161753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.0mm
13171753 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.3mm
12400118 Negro Polipropileno PP, negro paquete de 100 -
13170983 Negro Polipropileno PP; negro; con reborde para Shimadzu paquete de 100 -
12460118 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100 1,0 mm
12410128 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100 1,0 mm
11935713 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,3 mm
12490138 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,30 mm
11909207 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,30 mm
11945713 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado paquete de 100 0,90 mm
10459434 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado paquete de 100 0,90 mm
12460148 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,30 mm
10584855 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 1,00 mm
12458636 Blanco uretano Rosca GPI 8-425 paquete de 100 -
12440148 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425 paquete de 100 1,30 mm
11583690 Negro Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; negro paquete de 500 -
11503720 Negro Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses paquete de 500 -
11971503 Blanco Polipropileno Tapón de rosca de 8 mm; blanco paquete de 500 -
11583710 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado paquete de 500 1,3 mm
15297298 Rosa Polipropileno 8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm paquete de 100 1.30mm
11573700 Rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm paquete de 500 -
11513710 Blanco Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm paquete de 500 -
11533720 Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8 500 PCS 1,3 mm
16595114 Negro de baja densidad Tornillo superior cerrado. No magnético paquete de 100 -
31 options
Código de producto. 12430158
Marca: Thermo Scientific™ C401398W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponible en una amplia variedad de estilos para que coincidan con el de su aplicación. Los tapones y septos ya montados minimizan el riesgo de contaminación.
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Tapones con parte superior abierta para su uso con cualquier septo de 8 mm
  • Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los tapones con brida son especialmente adecuados para muchos muestreadores automáticos japoneses
  • El kit combo contiene 200 unidades de tapones con brida negros, azules, verdes y amarillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) No seal
Descripción PP; blanco; con reborde para Shimadzu
Color Blanco
Material Polipropileno
Septo No Septum
Tamaño del tapón 8 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de rosca de 8-425 con boca estándar; con brida para Shimadzu
Tipo de producto Parte superior abierta, tornillo de brida
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.