Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 12400118| Código de producto. | Color | Material | Descripción | unitSize | Grosor (métrico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12400118 | Negro | Polipropileno | PP, negro | paquete de 100 | - |
| 10732114 | Negro | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | paquete de 100 | - |
| 13111753 | Rosa | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm | paquete de 100 | - |
| 13121753 | Rosa | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | paquete de 100 | 1,3 mm |
| 13131753 | Rosa, Blanco | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | paquete de 100 | 0,9 mm |
| 12676395 | Rosa | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm | paquete de 100 | 1.0mm |
| 13151753 | Rosa | Polipropileno | 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm | paquete de 100 | 1.0mm |
| 13161753 | Rosa | Polipropileno | 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm | paquete de 100 | 1.0mm |
| 13171753 | Rosa | Polipropileno | 8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm | paquete de 100 | 1.3mm |
| 13170983 | Negro | Polipropileno | PP; negro; con reborde para Shimadzu | paquete de 100 | - |
| 12460118 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo | paquete de 100 | 1,0 mm |
| 12430158 | Blanco | Polipropileno | PP; blanco; con reborde para Shimadzu | paquete de 100 | - |
| 12410128 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | paquete de 100 | 1,0 mm |
| 11935713 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | 1,3 mm |
| 12490138 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | 1,30 mm |
| 11909207 | Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | 1,30 mm |
| 11945713 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado | paquete de 100 | 0,90 mm |
| 10459434 | Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado | paquete de 100 | 0,90 mm |
| 12460148 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | 1,30 mm |
| 10584855 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | 1,00 mm |
| 12458636 | Blanco | uretano | Rosca GPI 8-425 | paquete de 100 | - |
| 12440148 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425 | paquete de 100 | 1,30 mm |
| 11583690 | Negro | Polipropileno | Tapón de rosca de 8 mm; negro | paquete de 500 | - |
| 11503720 | Negro | Polipropileno | Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses | paquete de 500 | - |
| 11971503 | Blanco | Polipropileno | Tapón de rosca de 8 mm; blanco | paquete de 500 | - |
| 11583710 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado | paquete de 500 | 1,3 mm |
| 15297298 | Rosa | Polipropileno | 8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm | paquete de 100 | 1.30mm |
| 11573700 | Rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm | paquete de 500 | - |
| 11513710 | Blanco | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm | paquete de 500 | - |
| 11533720 | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8 | 500 PCS | 1,3 mm |
| 16595114 | Negro | de baja densidad | Tornillo superior cerrado. No magnético | paquete de 100 | - |
Product Code. 12400118
Brand: Thermo Scientific™ C40131A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Tapones con parte superior abierta para su uso con cualquier septo de 8 mm
- Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los tapones con brida son especialmente adecuados para muchos muestreadores automáticos japoneses
- El kit combo contiene 200 unidades de tapones con brida negros, azules, verdes y amarillos
Specifications
Specifications
| Color (sello) | No seal |
| Descripción | PP, negro |
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | No Septum |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con rosca 8-425 de abertura estándar |
| Tipo de producto | De rosca con parte superior abierta |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.