Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 11583690
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Rosa
Rosa, Blanco
Material:
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
de baja densidad
uretano
Descripción:
8mm Open Top Cap , agujero de 5.5mm
8mm Open Top Screw Cap , 8-425 rosca , agujero de 5.5mm
Fenóico, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 8-425
PP, blanco, septo de PP de PTFE rojo/silicona blanca
PP, blanco, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro
PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca
PP, negro; septo de PTFE marfil/caucho rojo
PP, negro; septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PP; blanco; con reborde para Shimadzu
PP; negro; con reborde para Shimadzu
Rosca GPI 8-425
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, con brida, rosca 8-425, orificio de 5.5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm con brida, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5,5 mm
Tapón de rosca con parte superior abierta de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5mm
Tapón de rosca de 8 mm; blanco
Tapón de rosca de 8 mm; negro
Tapón de rosca de 8 mm; negro; revestimiento de silicona/teflón preajustado
Tapón de rosca de 8 mm; negro; solo para instrumentos japoneses
Tapón de rosca superior abierto de 8 mm, rosca 8-425, orificio de 5 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 8
Tornillo superior cerrado. No magnético
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Grosor (métrico):
0,9 mm
0,90 mm
1,0 mm
1,00 mm
1.0mm
1,3 mm
1,30 mm
1,30 mm
1.30mm
1.3mm
Código de producto. 11583690
Marca: Thermo Scientific™ 8SC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponible en una amplia variedad de estilos para que coincidan con el de su aplicación. Los tapones y septos ya montados minimizan el riesgo de contaminación.
Los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 8-425 y están disponibles en una variedad de estilos para que coincidan con el de sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
  • Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) No seal
Descripción Tapón de rosca de 8 mm; negro
Color Negro
Material Polipropileno
Septo No Septum
Cantidad 500
Tamaño del tapón 8 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca 8-425 de abertura estándar
Diámetro del orificio (métrico) 5.5 mm
Tipo de producto De rosca con parte superior abierta
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.