Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 11931533| Product Code. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11931533 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 200 |
| 13456736 | Plata, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 200 |
| 10169054 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 200 |
| 10509742 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11578160 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11508170 | Azul (septum), Plateado (tapón) | Silicona azul/PTFE, precortado | Tapón de aluminio, Silicona/PTFE (septum), Aluminio | Tapón para encapsular | paquete de 500 |
| 10221585 | Transparente | Polietileno moldeado integral | Polietileno | A presión | paquete de 100 |
| 10388424 | Transparente | Polietileno moldeado integral | Polietileno | A presión | paquete de 1000 |
| 10184943 | Azul, Rojo | Silicona azul/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 10463542 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10336972 | Plata | Ninguno | Aluminio | Tapón para encapsular | paquete de 1000 |
| 10599542 | Azul, Rojo | Silicona azul/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11568160 | Plata, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 10387062 | Plata, Blanco | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11508160 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11508180 | Transparente | Polietileno moldeado integral, precortado | Polietileno | A presión | paquete de 1000 |
| 10113462 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10123462 | Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
Product Code. 11931533
Brand: Thermo Scientific™ C40084A
Description
Estos tapones superiores para encapsular de 8 mm incluyen prácticos tapones y septos previamente montados. Proporcionan un cierre estanco seguro y reducen la contaminación por manipulación. Los tapones superiores para encapsular de 8 mm tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos para adaptarse a sus necesidades de cromatografía. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
- Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
Specifications
Specifications
| Descripción | Septos de PTFE rojo/silicona blanca; plata |
| Color | Plata, Rojo, Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Cantidad | 200 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales para encapsular de 8 mm |
| Tipo de producto | Para capsular |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.