Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 11568160| Código de producto. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11568160 | Plata, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 13456736 | Plata, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 200 |
| 10169054 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 200 |
| 11931533 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 200 |
| 10509742 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11578160 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11508170 | Azul (septum), Plateado (tapón) | Silicona azul/PTFE, precortado | Tapón de aluminio, Silicona/PTFE (septum), Aluminio | Tapón para encapsular | paquete de 500 |
| 10221585 | Transparente | Polietileno moldeado integral | Polietileno | A presión | paquete de 100 |
| 10388424 | Transparente | Polietileno moldeado integral | Polietileno | A presión | paquete de 1000 |
| 10184943 | Azul, Rojo | Silicona azul/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 10463542 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10336972 | Plata | Ninguno | Aluminio | Tapón para encapsular | paquete de 1000 |
| 10599542 | Azul, Rojo | Silicona azul/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 10387062 | Plata, Blanco | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11508160 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11508180 | Transparente | Polietileno moldeado integral, precortado | Polietileno | A presión | paquete de 1000 |
| 10113462 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10123462 | Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
Código de producto. 11568160
Marca: Thermo Scientific™ 8ACST15
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Estos tapones superiores para encapsular de 8 mm incluyen prácticos tapones y septos previamente montados. Proporcionan un cierre estanco seguro y reducen la contaminación por manipulación. Los tapones superiores para encapsular de 8 mm tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos para adaptarse a sus necesidades de cromatografía. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
- Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón para encapsular de 8mm, orificio de 4mm |
| Color | Plata, Blanco, Rojo |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio |
| Septo | Silicona blanca/PTFE rojo |
| Cantidad | 500 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales para encapsular de 8 mm |
| Tipo de producto | Para capsular |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.