Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 10463542
Change view
Click to view available options
Color:
Azul (septum), Plateado (tapón)
Azul, Rojo
Azul, Rojo, Transparente
Plata
Plata, Azul
Plata, Blanco
Plata, Blanco, Rojo
Plata, Rojo, Blanco
Plata, Rojo, Transparente
Plata, Transparente, Rojo
Rojo, Transparente
Transparente
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Ninguno
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho rojo
PTFE virgen blanco 0,01 in.
Polietileno moldeado integral
Polietileno moldeado integral, precortado
Silicona azul/PTFE
Silicona azul/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Material:
Aluminio
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Tapón de aluminio, Silicona/PTFE (septum), Aluminio
Tipo de producto:
A presión
Para capsular
Tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. Color Septo Material Tipo de producto unitSize
10463542 Plata, Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio Para capsular paquete de 1000
13456736 Plata, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio Para capsular paquete de 200
10169054 Plata, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio Para capsular paquete de 200
11931533 Plata, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio Para capsular paquete de 200
10509742 Plata, Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio Para capsular paquete de 1000
11578160 Plata, Azul Silicona azul/PTFE Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio Para capsular paquete de 500
11508170 Azul (septum), Plateado (tapón) Silicona azul/PTFE, precortado Tapón de aluminio, Silicona/PTFE (septum), Aluminio Tapón para encapsular paquete de 500
10221585 Transparente Polietileno moldeado integral Polietileno A presión paquete de 100
10388424 Transparente Polietileno moldeado integral Polietileno A presión paquete de 1000
10184943 Azul, Rojo Silicona azul/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio Para capsular paquete de 100
10336972 Plata Ninguno Aluminio Tapón para encapsular paquete de 1000
10599542 Azul, Rojo Silicona azul/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio Para capsular paquete de 500
11568160 Plata, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio Para capsular paquete de 500
10387062 Plata, Blanco PTFE virgen blanco 0,01 in. Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio Para capsular paquete de 1000
11508160 Plata, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio Para capsular paquete de 500
11508180 Transparente Polietileno moldeado integral, precortado Polietileno A presión paquete de 1000
10113462 Azul, Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio Para capsular paquete de 1000
10123462 Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio Para capsular paquete de 1000
18 options
Código de producto. 10463542
Marca: Thermo Scientific™ 8AC6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones superiores para encapsular de 8 mm proporcionan un cierre estanco, tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos.
Estos tapones superiores para encapsular de 8 mm incluyen prácticos tapones y septos previamente montados. Proporcionan un cierre estanco seguro y reducen la contaminación por manipulación. Los tapones superiores para encapsular de 8 mm tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos para adaptarse a sus necesidades de cromatografía. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
  • Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca de 8 mm, orificio de 4 mm, revestimiento de caucho/PTFE de tipo 6
Color Plata, Rojo, Transparente
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Septo Caucho natural rojo/PTFE transparente
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tamaño del tapón 8 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 8 mm
Tipo de producto Para capsular
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.