Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 8 mm
Código de producto. 12470088
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 µL a 200 µL
175 μL
200 μl
250 μl
Material:
Polietileno
Polipropileno
Vidrio
Vidrio silanizado
Estilo de la base:
Cónicos
Fondo plano
Polyspring
Cantidad:
100
500
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 12470088
Marca: Thermo Scientific™ C4012530P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables de 125 ?non-ascii?l a 200 ?non-ascii?l.
Estos insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 125 y 200 ?non-ascii?l.
  • Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Insertos de Polyspring de 125 µL
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 175 μL
Modelo Punto de precisión
Volumen residual (métrico) <2 μL
Estilo de la base Polyspring
Volumen total (métrico) 175 μl
Altura (métrico) 29 mm
Cantidad 100
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo Inserto de viales de muestreador automático
Volume (Metric) Usable 125 μL
Para utilizar con (equipo) HPLC de 8 mm, vial de muestreador automático GC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.