Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 8 mm
Código de producto. 10538215
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 µL a 200 µL
175 μL
200 μl
250 μl
Material:
Polietileno
Polipropileno
Vidrio
Vidrio silanizado
Estilo de la base:
Cónicos
Fondo plano
Polyspring
Cantidad:
100
500
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Material Estilo de la base Cantidad unitSize
10538215 200 μl Vidrio Cónicos 100 paquete de 100
10119084 250 μl Vidrio Fondo plano 500 paquete de 500
10330571 200 μl Vidrio Cónicos 100 paquete de 100
12470088 175 μL Polipropileno Polyspring 100 paquete de 100
12440088 200 μl Vidrio Cónicos 100 paquete de 100
12450098 200 μl Vidrio silanizado Cónicos 100 paquete de 100
10185482 125 µL a 200 µL Polietileno - 500 paquete de 500
10227672 250 μl Vidrio Fondo plano 1000 paquete de 1000
10728544 200 μl Vidrio Cónicos 1000 paquete de 1000
9 options
Código de producto. 10538215
Marca: Thermo Scientific™ C4012530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables de 125 ?non-ascii?l a 200 ?non-ascii?l.
Estos insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 125 y 200 ?non-ascii?l.
  • Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de polyspring de 150 µL
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 200 μl
Modelo Punto de extracción de polyspring
Volumen residual (métrico) <1 μL
Estilo de la base Cónicos
Volumen total (métrico) 150 µL
Cantidad 100
Volume (Metric) Usable 175 μL
Para utilizar con (equipo) HPLC de 8 mm, vial de muestreador automático GC
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 29 mm
Tipo de producto Inserto de muestreador automático
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.