Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 8 mm.
Código de producto. p-6062359
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Negro
Tipo de tapón:
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida)
Septo:
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE blanco
PTFE rojo/silicona blanca
Tipo de empaquetado:
Bandeja de almacenamiento
Bolsa de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Color del tapón Tipo de tapón Septo Tipo de empaquetado unitSize
11955673 Negro Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE blanco Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11965673 Negro Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11905683 Negro Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida) PTFE azul/silicona blanca, precortado Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11985683 Negro Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida) PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11905693 Blanco Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida) PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento paquete de 100
11965683 Negro Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE rojo/silicona blanca Bandeja de almacenamiento 100 PCS
11901613 Negro Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE blanco Bolsa de polietileno paquete de 100
7 options
Código de producto. 11955673
Marca: Thermo Scientific™ C401310A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos prácticos kits permiten ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminación. Cada práctico kit incluye 100 viales montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales transparentes de 8 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
    ?non-ascii?
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno
  • ?non-ascii?
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
  • ?non-ascii?
  • Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Incluye:
?non-ascii?
100 viales con tapones y septos precolocados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Descripción Vial de vidrio transparente, tapón de polipropileno (PP) negro, septo de politetrafluoroetileno (PTFE) blanco; en bandeja de almacenamiento
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE blanco
Incluye Vial: C4013-1, Tapón: C4013-1A/C4013-10
Tipo de empaquetado Bandeja de almacenamiento
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 8-425 mm
Diámetro del orificio (métrico) 5.5 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales de rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.