Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 8 mm.
Código de producto. 11905683
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Negro
Tipo de tapón:
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida)
Septo:
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE blanco
PTFE rojo/silicona blanca
Tipo de empaquetado:
Bandeja de almacenamiento
Bolsa de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11905683
Marca: Thermo Scientific™ C401332A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos prácticos kits permiten ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminación. Cada práctico kit incluye 100 viales montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales transparentes de 8 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
    ?non-ascii?
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno
  • ?non-ascii?
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
  • ?non-ascii?
  • Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Incluye:
?non-ascii?
100 viales con tapones y septos precolocados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Descripción Vial de vidrio transparente, tapón de polipropileno negro (PP), septo precortado de politetrafluoroetileno azul (PTFE)/silicona blanca; en bandeja de almacenamiento
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE azul/silicona blanca, precortado
Incluye Vial: C4013-1, Tapón: C4013-3A/C4013-32
Tipo de empaquetado Bandeja de almacenamiento
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida)
Tamaño del tapón 8-425 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 8-425 mm
Diámetro del orificio (métrico) 5.5 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales de rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.