Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 8 mm.
Descripción
Estos prácticos kits permiten ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminación. Cada práctico kit incluye 100 viales montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales transparentes de 8 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
- ?non-ascii?
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno ?non-ascii?
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento ?non-ascii?
- Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario ?non-ascii?
Incluye:
?non-ascii?100 viales con tapones y septos precolocados
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | Vial de vidrio transparente, tapón de polipropileno (PP) negro, septo de politetrafluoroetileno blanco (PTFE); en bolsa de polietileno |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE blanco |
| Incluye | Vial: C4013-1, Tapón: C4013-1A/C4013-10 |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.