Learn More
Thermo Scientific™ Viales para encapsular de vidrio ámbar de 8 mm
Código de producto. 11583770
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
500 μl
550 μL
575 μL
600 μL
700 μl
775 μL
Estilo de la base:
Base cónica
Base plana
Cónicos
Fondo redondo
Cantidad:
100
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de la base Cantidad unitSize
11583770 575 μL Cónicos 500 paquete de 500
10414312 250 μl Cónicos 500 paquete de 500
11553780 500 μl Cónicos 500 paquete de 500
11931573 600 μL Cónicos 500 paquete de 500
11563780 700 μl Fondo redondo 500 paquete de 500
12433598 550 μL Base cónica 100 paquete de 100
12453598 575 μL Base cónica 100 paquete de 100
10661006 775 μL Base plana 100 paquete de 100
8 options
Código de producto. 11583770
Marca: Thermo Scientific™ 07CPV(A)
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos viales de alta calidad con tapones para encapsular/a presión de vidrio ámbar de 8 mm son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
Estos viales de volúmenes bajos son perfectos para las bandejas del muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio ámbar de calidad superior 51A (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM y ChromacolTM.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.
Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial cónico para encapsular de 0,7 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 575 μL
Volumen residual (métrico) <5 μL
Estilo de la base Cónicos
Volumen total (métrico) 575 μL
Tipo de tapón Para capsular
Cantidad 500
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 450 μL
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial para encapsular de 8 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.