Learn More
Thermo Scientific™ Viales para encapsular de vidrio ámbar de 8 mm
Código de producto. 11553780
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
500 μl
550 μL
575 μL
600 μL
700 μl
775 μL
Estilo de la base:
Base cónica
Base plana
Cónicos
Fondo redondo
Cantidad:
100
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 11553780
Marca: Thermo Scientific™ 05CTV(A)
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos viales de alta calidad con tapones para encapsular/a presión de vidrio ámbar de 8 mm son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
Estos viales de volúmenes bajos son perfectos para las bandejas del muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio ámbar de calidad superior 51A (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM y ChromacolTM.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.
Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial cónico para encapsular de 0,5 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 500 μl
Volumen residual (métrico) <5 μL
Estilo de la base Cónicos
Volumen total (métrico) 500 μL
Tipo de tapón Para capsular
Altura (métrico) 30 mm
Cantidad 500
Tipo Vial para encapsular de 8 mm
Tamaño del tapón 8 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 450 μL
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.