Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de aluminio de 8 mm, plata, orificio central, septum montado
Código de producto. 11722418 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Barnizado transparente
Beige, Rojo
Crema, Rojo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11722418 Rojo, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11898961 Crema, Rojo Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11818981 Beige, Rojo Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11888971 Transparente azul, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11702418 Rojo, Blanca Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11712418 Rojo, Blanca Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11808981 Azul oscuro, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11808971 Barnizado transparente PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
11797557 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11722418
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un cierre seguro y estanco.
  • Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados
  • Proporcionan un cierre seguro y estanco
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Diámetro de la abertura (métrico) 4 mm
Color Rojo, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Aluminio
Precortados Sí
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular