Learn More
Tuttnauer 85L Vertical Autoclave
Código de producto. 17831077 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Características:
Monofásica, 208 V
Monofásica, 230 V
Refrigeración trifásica
Trifásico
Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, filtro de riesgo biológico (residuos CL3), impresora
Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Características unitSize
17831077 Refrigeración trifásica cada uno
17861087 Monofásica, 208 V cada uno
17841077 Monofásica, 230 V cada uno
17881087 Trifásico cada uno
17801087 Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora cada uno
17811097 Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, filtro de riesgo biológico (residuos CL3), impresora cada uno
6 options
Código de producto. 17831077
Marca: Tuttnauer 3870ELVC380D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The 3870ELV-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Features
  • Fo software control
  • PID (Proportional Integral Differential) pressure control
  • Stores the last 200 cycles in built-in memory
  • Two independent flexible PT100 temperature sensors to prevent over-boiling of liquids and explosions of bottles
  • Up to 6 temperature sensors and 4 pressure sensors can be connected
  • 30 Identification Codes and Passwords for access level control
  • The controller and software comply with the 21 CFR part 11 standard
Innovative Multi-Color Display
  • Multi-color display for easier reading
  • Color is used to indicate the stage of the cycle
  • Quick access to important information
  • 26 Languages
  • Built-in view of historical cycle data
Especificaciones
Capacidad (imperial) 18.7 gal.
Capacidad (métrico) 85 L
Fondo de la cámara (métrico) 70 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 15.2 in.
Fondo de la cámara (imperial) 28 in.
Diámetro de la cámara (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 31.6 in.
Longitud (métrico) 54 cm
Tipo de producto Autoclave, Top-loading
máx. (imperial) 221°F to 280°F
Temperatura (métrico) 105°C to 138°C
Características Refrigeración trifásica
Material 316L Stainless Steel