Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cajas de almacenamiento criogénico de polipropileno de 81 posiciones
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Útil a temperaturas de - 80 °C a + 121 °C
- Las cajas de 81 posiciones (filas de 9 x 9) alojan crioviales y tubos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
- Cinco opciones de color; útiles para la organización y la rápida identificación visual de las muestras
- Las tapas transparentes translúcidas, abatibles y de ajuste seguro le permiten ver fácilmente el contenido; incluyen paneles mate en ambos lados para un etiquetado sin problemas
- La cuadrícula alfanumérica le permite realizar un seguimiento de muestras individuales
- Componentes antideslizantes moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Las cajas miden: 14 x 14 x 4,8 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen organizados los viales en la mesa, en el congelador o durante el transporte |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml |
| Admite | Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 mL |
| Incluye | Etiqueta de rejilla alfanumérica, tapas translúcidas transparentes, paneles mate en dos lados |
| N.º de lugares | 81 |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento criogénica |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -112°F a +249,8°F |
| Mostrar más |