Learn More
Cole-Parmer™ Adapters and Clamps for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Código de producto. p-4878652 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazaderas para molienda de pulpa
Adaptador de abrazadera para viales
Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
Adaptador para varias muestras
Admite:
4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
7 Viales de 1,27 cm (0,5 pulgadas)
Adaptadores de vial (04576-65 y 04576-66)
Set de viales de molienda de cerámica de alúmina (41005-86)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
15390532 Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg) 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg) cada uno
12564236 Adaptador para varias muestras 7 Viales de 1,27 cm (0,5 pulgadas) cada uno
15340522 Abrazaderas para molienda de pulpa Set de viales de molienda de cerámica de alúmina (41005-86) cada uno
15300542 Adaptador de abrazadera para viales Adaptadores de vial (04576-65 y 04576-66) 1 PCS
4 options
Código de producto. 15390532
Marca: Cole-Parmer™ 8011SSP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use adapters to run multiple samples or to hold vial securely in place during grinding.
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de alto rendimiento que implican el procesamiento de múltiples muestras más pequeñas
Para utilizar con (equipo) Mixer o Mill 8000 D y 8000 M
Admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)